Imprimer
α,o-Toluenedicarbonitrile 80%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(Cyanomethyl)benzonitrile, α-Cyano-o-tolunitrile, Homophthalonitrile
152570250 152571000
ACRO152570250EA 66.3 EUR
ACRO152570250 ACRO152571000
α,o-Toluenedicarbonitrile 80%
α,o-Toluenedicarbonitrile
Formule: C₉H₆N₂
Point de fusion: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001895
Numéro CAS: 3759-28-2
EINECS: 223-167-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥75 %
HPLC ≥96.0 %