Imprimer
4-(Éthylthio)benzaldehyde ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L17624.03 L17624.06
L17624.03EA 64.6 EUR
L17624.03 L17624.06
4-(Éthylthio)benzaldehyde ≥97%
4-(Éthylthio)benzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 84211-94-9 Molecular Formula: C9H10OS Formula Weight: 166.24 Refractive Index: 1.6240 Boiling Point: 151-153°/15mm MDL No.: MFCD01318145
Formule: C₉H₁₀OS
Point d'ébullition: 151…153 °C (15 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318145
Numéro CAS: 84211-94-9