Imprimer
Isothiocyanate de perfluorophényle 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L11874.03 L11874.06
L11874.03EA 81.9 EUR
L11874.03 L11874.06
Isothiocyanate de perfluorophényle 96%
Isothiocyanate de perfluorophényle
Purity: 96% CAS No.: 35923-79-6 Molecular Formula: C7F5NS Formula Weight: 225.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5378 Boiling Point: 109-110°/35mm Beilstein Reference: 2736207 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041042
Formule: C₇F₅NS
Poids moléculaire: 225.14 g/mol
Point d'ébullition: 109…110 °C (35 mmHg)
Densité: 1.560
Numéro MDL: MFCD00041042
Numéro CAS: 35923-79-6
EINECS: 252-791-9
ADR: 8 III