Imprimer
4-Nitrophénylacétone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B21183.03 B21183.06 B21183.14
B21183.03EA 69.9 EUR
B21183.03 B21183.06 B21183.14
4-Nitrophénylacétone ≥98%
4-Nitrophénylacétone
Purity: 98% CAS No.: 5332-96-7 Molecular Formula: C9H9NO3 Formula Weight: 179.18 Melting Point: 61-64° Beilstein Reference: 1953054
Formule: C₉H₉NO₃
Point de fusion: 61…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051518
Numéro CAS: 5332-96-7