Imprimer
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Marques : TCI
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A0157-25G A0157-1G A0157-5G
TCIAA0157-25GEA 345 EUR
TCIAA0157-25G TCIAA0157-1G TCIAA0157-5G
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate
Formule: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·xH₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00080339
Numéro CAS: 34369-07-8
EINECS: 213-579-1
Indice Merck: 14,00155
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be5ac448451f84b10996626c6c8626bd970bd2ea&vid=be5ac448451f84b10996626c6c8626bd970bd2ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
abs-ratio (a/b) 0.78 to 0.82 (E250/E260)
abs-ratio (2a/2b) 0.13 to 0.17 (E280/E260)