Imprimer
Adénosine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Marques : TCI
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 9-β-D-Ribofuranosyladenine, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, Adenine-9-β-D-ribofuranoside, Adenine riboside
A0152-25G A0152-5G A0152-100G
TCIAA0152-25GEA 71.8 EUR
TCIAA0152-25G TCIAA0152-5G TCIAA0152-100G
Adénosine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Adénosine
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₄
Poids moléculaire: 267.24 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005752
Numéro CAS: 58-61-7
EINECS: 200-389-9
Indice Merck: 14,00153
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8f98b56cc591e6ddd4e52847b503721638b6a81&vid=a8f98b56cc591e6ddd4e52847b503721638b6a81&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -69.0 to -72.0 deg (C=2, NaOH sol. (5%))
Lambda max. 256.0 to 261.0 nm (0.1mol/L HCl)