Imprimer
2'-Desoxyadénosine monohydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Marques : TCI
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
D0046-25G D0046-5G
TCIAD0046-25GEA 888 EUR
TCIAD0046-25G TCIAD0046-5G
2'-Desoxyadénosine monohydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
2'-Desoxyadénosine monohydraté
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₃·1H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149364
Numéro CAS: 16373-93-6
EINECS: 213-488-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8db019abbbcffd458a3267a4cae6fba266261d87&vid=8db019abbbcffd458a3267a4cae6fba266261d87&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -27.0 deg (C=0.5, H2O)
Solubility in hot Water almost transparency
Water 5.0 to 7.5 %