Imprimer
β-D-Galactopyrannoside de 4-nitrophényle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): pNPG, 4-Nitrophenyl β-D-Galactopyranoside
H56905.06 H56905.09
H56905.06EA 867 EUR
H56905.06 H56905.09
β-D-Galactopyrannoside de 4-nitrophényle ≥98%
β-D-Galactopyrannoside de 4-nitrophényle
Purity: 98+% CAS No.: 3150-24-1 Molecular Formula: C12H15NO8 Formula Weight: 301.25 Storage Temperature: -30°C to -10°C
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063256
Numéro CAS: 3150-24-1
EINECS: 221-584-5