Imprimer
4-(Tributylstannyl)pyridine 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H51435.03 H51435.06
H51435.03EA 120 EUR
H51435.03 H51435.06
4-(Tributylstannyl)pyridine 96%
4-(Tributylstannyl)pyridine
Purity: 96% CAS No.: 124252-41-1 Molecular Formula: C17H31NSn Formula Weight: 368.15 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319071
Formule: C₁₇H₃₁NSn
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319071
Numéro CAS: 124252-41-1
UN: 2788
ADR: 6.1,III