2-(4-Nitrophényl)ethanol, powder
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Nitrophenethyl alcohol, p-Nitrophenethyl Alcohol
p-Nitrophenethyl alcohol is used as a protecting reagent for phosphates and O6 of deoxyguanosine.
Soluble in acetone (50 mg/ml) and methanol (25 mg/ml).
Formule:
C₈H₉NO₃ Poids moléculaire: 167.16 g/mol Point de fusion: 59…62 °C (lit.) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00010202 Numéro CAS: 100-27-6 EINECS: 202-835-8 |