Imprimer
Sodium sulfate, anhydre ≥99.0%, en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3898-07EA 0 EUR
3898-07 3898-01 3898-05
Sodium sulfate, anhydre ≥99.0%, en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sodium sulfate
Formule: Na₂SO₄
Point d'ébullition: 1429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 888 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003504
Numéro CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Indice Merck: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements = 99.0 %
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
ACS - Assay (Na₂SO₄) ≥99.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Loss on Ignition ≤0.5 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 5.2 - 9.2
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.01 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.005 %
ACS - Potassium (K) ≤0.01 %
ACS - Nitrogen Compounds (as N) ≤5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %