Acide 2-chloro-4-méthoxybenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide 2-chloro-p-anisique
Purity: 98%
CAS No.: 21971-21-1
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.59
MDL No.: MFCD00085943
Formule:
C₈H₇ClO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00085943 Numéro CAS: 21971-21-1 |