Imprimer
Dichlorométhane ≥99.9% stabilisé, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Méthylène chlorure
Stabilisation: stabilisé avec 2-méthyl-2-butène (iso-amylène) ∼ 50 ppm
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
84702.320EA 471 EUR
84702.320 84702.260
Dichlorométhane ≥99.9% stabilisé, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Dichlorométhane
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formule: CH₂Cl₂
Point d'ébullition: 39,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,06140
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) ≥ 99,9 %
Acidity ≤ 0,0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0,0002 meq/g
Colouration ≤ 10 APHA
Evaporation residue ≤ 2 ppm
Water ≤ 100 ppm
Absorbance (235 nm) ≤ 0,52
Absorbance (240 nm) ≤ 0,16
Absorbance (245 nm) ≤ 0,07
Absorbance (250 nm) ≤ 0,02
Absorbance (from 255 nm) ≤ 0,01
Transmittance (235 nm) ≥ 30 %
Transmittance (240 nm) ≥ 70 %
Transmittance (245 nm) ≥ 85 %
Transmittance (250 nm) ≥ 95 %
Transmittance (from 255 nm) ≥ 98 %
Fluorescence (as quinine) (254 nm) ≤ 1,0 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) ≤ 1,0 ppb
Meets the requirements of "Specific use spectroscopy" according ACS