Imprimer
Dichlorométhane 99,8, SupraSolv® GC_MS
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
Synonyme(s): Methylene chloride
MQ100
1.00668.1000 1.00668.2500
1.00668.1000EA 112 EUR
1.00668.1000 1.00668.2500
Dichlorométhane 99,8, SupraSolv® GC_MS
Dichloromethane
Formule: CH₂Cl₂
Poids moléculaire: 84.93 g/mol
Point d'ébullition: 39.8
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) =99.8%
Identity(IR) Conforms
Evaporation Residue = 5.0 mg/l
Water = 0.01%
Color =10 Hazen
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) = 3ng/ml
Suitability Residue Analysis