Imprimer
Acétone ≥99.9%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diméthyle cétone
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
84700.320EA 254 EUR
84700.320 84700.260
Acétone ≥99.9%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Acétone
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formule: CH₃COCH₃
Poids moléculaire: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 56.2
Point de fusion: –95.4 °C
Densité: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: <–20 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Indice Merck: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) ≥ 99.9 %
Solubility in water Passes test ACS
Substances reducing KMnO₄ (as O) Passes test ACS
Acidity ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0002 meq/g
Colouration ≤ 10 APHA
Aldehydes (as HCHO) ≤ 10 ppm
Evaporation residue ≤ 5 ppm
2-Propanol ≤ 0.05 %
Methanol ≤ 0.05 %
Water ≤ 0.2 %
Absorbance (330 nm) ≤ 0.70
Absorbance (335 nm) ≤ 0.22
Absorbance (340 nm) ≤ 0.07
Absorbance (345 nm) ≤ 0.02
Absorbance (from 350 nm) ≤ 0.004
Transmittance (330 nm) ≥ 20 %
Transmittance (335 nm) ≥ 60 %
Transmittance (340 nm) ≥ 85 %
Transmittance (345 nm) ≥ 95 %
Transmittance (from 350 nm) ≥ 99 %
Fluorescence (as quinine) (365 nm) ≤ 1.0 ppb
Meets the requirements of "Specific use spectroscopy" according ACS