Imprimer
Acétonitrile ≥99.9%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cyanure de méthyle, Méthyle cyanure, Cyanométhane
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
84701.290EA 189 EUR
84701.290 84701.320
Acétonitrile ≥99.9%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Acétonitrile
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formule: H₃CCN
Poids moléculaire: 41.05 g/mol
Point d'ébullition: 81.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45.7 °C
Densité: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 2 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Indice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) ≥ 99,9 %
Acidity ≤ 0,0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0,0001 meq/g
Colouration ≤ 10 APHA
Evaporation residue ≤ 2 ppm
Water ≤ 100 ppm
Absorbance (190 nm) ≤ 0,70
Absorbance (195 nm) ≤ 0,22
Absorbance (200 nm) ≤ 0,05
Absorbance (215 nm) ≤ 0,02
Absorbance (from 230 nm) ≤ 0,01
Transmittance (190 nm) ≥ 20 %
Transmittance (195 nm) ≥ 60 %
Transmittance (200 nm) ≥ 90 %
Transmittance (215 nm) ≥ 95 %
Transmittance (from 230 nm) ≥ 98 %
Fluorescence (as quinine) (254 nm) ≤ 0,5 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) ≤ 0,5 ppb