Imprimer
Etain (II) chlorure dihydraté 98-103%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
3980-01EA 337.54 EUR
3980-01 3980-05
Etain (II) chlorure dihydraté 98-103%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Etain (II) chlorure dihydraté
Stannous chloride, dihydrate, crystal suitable for mercury determination.
Formule: SnCl₂·2H₂O
Point d'ébullition: 623 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 246 °C
Densité: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149863
Numéro CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,08861
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 98.0 - 103.0%
Assay (SnCl₂·2H₂O) 98.0 - 103.0 %
Solubility in HCl Passes Test
Sulfate (SO₄) Passes Test
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.003 %
Lead (Pb) ≤0.01 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.010 %
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤2.000 ppm
Trace Impurities - Mercury (Hg) ≤0.050 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs