Imprimer
tri-Sodium phosphate dodécahydraté 98.0-102.0%, soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium phosphate trisodique dodécahydraté, Sodium phosphate dodécahydraté
7940-20EA 0 EUR
7940-20 7940-04
tri-Sodium phosphate dodécahydraté 98.0-102.0%, soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
tri-Sodium phosphate dodécahydraté
Formule: Na₃PO₄·12H₂O
Poids moléculaire: 380.12 g/mol
Point de fusion: ∼75 °C
Densité: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149198
Numéro CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8 III
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Indice Merck: 13,08736
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (Na₃PO₄·12H₂O) 98.0 - 102.0 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Excess Alkali (as NaOH) ≤2.5 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.01 %
Appearance (colorless or white crystals)