Imprimer
Riboflavine, Millipore®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (-)-Riboflavine
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.07609.0010 1.07609.0100
1.07609.0010EA 58.2 EUR
1.07609.0010 1.07609.0100
Riboflavine, Millipore®
Riboflavine
Formule: C₁₇H₂₀N₄O₆
Point de fusion: 280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005022
Numéro CAS: 83-88-5
EINECS: 201-507-1
Indice Merck: 12,08367