Imprimer
2-Amino-3-(trifluorométhyl)pyridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H34303.06 H34303.14
H34303.06EA 76.7 EUR
H34303.06 H34303.14
2-Amino-3-(trifluorométhyl)pyridine 97%
2-Amino-3-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972538
Numéro CAS: 183610-70-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III