Imprimer
PIPES-Na
Marques : G Biosciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Hydrogénopipérazine-1,4-diéthanesulfonate de sodium
RC-080 RC-079
RC-080EA 580 EUR
RC-080 RC-079
PIPES-Na
PIPES-Na
Formule: C₈H₁₇N₂NaO₆S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065472
Numéro CAS: 10010-67-0
EINECS: 233-005-3