Imprimer
Acide 4-amino-3-(trifluorométhoxy)benzoïque 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32915.06 H32915.14
H32915.06EA 113 EUR
H32915.06 H32915.14
Acide 4-amino-3-(trifluorométhoxy)benzoïque 98%
Acide 4-amino-3-(trifluorométhoxy)benzoïque
Purity: 98% CAS No.: 175278-22-5 Molecular Formula: C8H6F3NO3 Formula Weight: 221.14 MDL No.: MFCD00205143
Formule: C₈H₆F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00205143
Numéro CAS: 175278-22-5