tri-Sodium citrate dihydraté ≥99.0%, soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance MaterialsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
Formule:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O Poids moléculaire: 294.1 g/mol Point de fusion: 150 Densité: 1.70 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150031 Numéro CAS: 6132-04-3 EINECS: 200-675-3 Indice Merck: 13,08675 |
|
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
ACS - Assay (HOC(COONa)(CH₂COONa)₂·2H₂O) | ≥99.0 % |
ACS - pH of 5% Solution at 25°C | 7.0 - 9.0 |
ACS - Insoluble Matter | ≤0.005 % |
ACS - Chloride (Cl) | ≤0.003 % |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤0.005 % |
ACS - Ammonia (as NH₃) | ≤0.003 % |
ACS - Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
ACS - Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Appearance (colorless or white crystals) | ≤5 ppm |