Imprimer
Adénine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Marques : TCI
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Purine-6-amine
A0149-25G A0149-250G
TCIAA0149-25GEA 35 EUR
TCIAA0149-25G TCIAA0149-250G
Adénine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Adénine
Formule: C₅H₅N₅
Poids moléculaire: 135.13 g/mol
Point de fusion: 365°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041790
Numéro CAS: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,00152
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbc9c05d0556f054aba80d7b122333c5f4f9eeeb&vid=cbc9c05d0556f054aba80d7b122333c5f4f9eeeb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in hot 1mol/L HCl almost transparency