Imprimer
2,4,6-Trichloropyridine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H56787.06 H56787.14
H56787.06EA 142 EUR
H56787.06 H56787.14
2,4,6-Trichloropyridine ≥97%
2,4,6-Trichloropyridine
Purity: 97% CAS No.: 16063-69-7 Molecular Formula: C5H2Cl3N Formula Weight: 182.44 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 33-37° MDL No.: MFCD00971928
Formule: C₅H₂Cl₃N
Poids moléculaire: 182.44 g/mol
Point de fusion: 33…37 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00971928
Numéro CAS: 16063-69-7