Imprimer
Ammonium sulfate
Marques : G Biosciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
RC-019 RC-018
RC-019EA 181 EUR
RC-019 RC-018
Ammonium sulfate
Ammonium sulfate
Formule: (NH₄)₂SO₄
Point de fusion: 336…339 °C
Densité: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Indice Merck: 13,00559