Ammonium sulfate, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
(NH₄)₂SO₄ Point de fusion: 336…339 °C Densité: 1,78 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003391 Numéro CAS: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 REACH: 01-2119455044-46 Indice Merck: 13,00559 |
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Specifications | |
Assay | min. 99.0 % |
Insoluble Matter | max. 0.005 % |
Nitrate (NO3) | max. 0.001 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 5.0 - 6.0 |
Residue after Ignition | max. 0.005 % |
Trace Impurities (in ppm)Chloride (Cl) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm)Heavy Metals (as Pb) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm)Phosphate (PO4) | max. 5 |