Imprimer
di-Potassium hydrogénoorthophosphate
Marques : G Biosciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium phosphate dibasique, Potassium phosphate disodique
RC-081 RC-082
RC-081EA 270 EUR
RC-081 RC-082
di-Potassium hydrogénoorthophosphate
di-Potassium hydrogénoorthophosphate
Formule: K₂HPO₄
Poids moléculaire: 174.18 g/mol
Point de fusion: 340
Densité: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011383
Numéro CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Indice Merck: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM