2,4-Dichloro-5-méthylpyrimidine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₄Cl₂N₂ Point d'ébullition: 109 °C (11 mmHg) Point de fusion: 26…28 °C Densité: 1,39 g/cm³ Point éclair: 113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00023197 Numéro CAS: 1780-31-0 EINECS: 217-227-8 UN: 3261 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |