Imprimer
Kits d'amplification de l'ADN, illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi™ HY
Marques : Cytiva
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
25-6603-24 25-6603-96
25-6603-24EA 589 EUR
25-6603-24 25-6603-96
Kits d'amplification de l'ADN, illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi™ HY
Réactifs pour acides nucléiques Isothermal Amplification Reagents
Le kit d'amplification de l'ADN illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi™ HY offre une amplification d'une grande efficacité et représentative de l'ensemble du génome avec un rendement de 40 à 60 μg à partir de quelques nanogrammes d'échantillon d'ADN.
  • Amplification représentative du génome entier
  • « Billes » lyophilisés préformulés, prédistribués, à dose unique, pour une configuration de réaction rapide et une plus grande reproductibilité
  • Protocole d'automatisation convivial, rapide et simple ; pas besoin d'un thermocycleur
  • Transport et stockage à température ambiante, offrant un accès facile et permettant de réduire l'empreinte carbone
  • Produit un ADN de haute qualité (par ex. pour le génotypage à haut rendement et l'archivage d'ADN)