Imprimer
Kits d'amplification de l'ADN, illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi™ V3
Marques : Cytiva
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
25-6601-24 25-6601-96 25-6601-97
25-6601-24EA 247 EUR
25-6601-24 25-6601-96 25-6601-97
Kits d'amplification de l'ADN, illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi™ V3
Réactifs pour acides nucléiques Isothermal Amplification Reagents
illustra Ready-To-Go GenomiPhi V3 DNA Amplification Kit offers highly efficient and representative whole-genome amplification with 12 to 20 μg yield from nanogram amounts of DNA sample.
  • Amplification représentative du génome entier
  • « Billes » lyophilisés préformulés, prédistribués, à dose unique, pour une configuration de réaction rapide et une plus grande reproductibilité
  • Protocole d'automatisation convivial, rapide et simple ; pas besoin d'un thermocycleur
  • Transport et stockage à température ambiante, offrant un accès facile et permettant de réduire l'empreinte carbone
  • Produit un ADN de haute qualité (par ex. pour le génotypage à haut rendement et l'archivage d'ADN)
Informations de livraison: illustra Ready-To-Go GenomiPhi V3 DNA Amplification Kit contains all of the components necessary for whole genome amplification by isothermal strand displacement amplification. The reaction mixture is provided as predispensed, single-dose, lyophilised cakes in either strips of 8 tubes, or 96-well plates.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Application
Learn more