Imprimer
Diluteurs gravimétriques, Smart Dilutor W
Fournisseur: IUL Instruments SA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7900 7901
710-0959EA 3710 EUR
710-0959 710-0960
Diluteurs gravimétriques, Smart Dilutor W
Diluteurs Diluteurs gravimétriques
Le diluteur Smart Dilutor W automatise et simplifie la dilution gravimétrique précise des échantillons, étape essentielle dans les laboratoires de microbiologie. Le système intègre une pompe péristaltique avec cellule de pesage permettant de diluer rapidement et avec précision l'échantillon en fonction d'un facteur prédéfini. Le sachet d'échantillons, généralement un sachet d'homogénéisation préstérilisé de 400 ml est positionné sur la plate-forme de pesée, ce qui simplifie l'utilisation, le démontage et le nettoyage.
  • Contrôle précis et simple de la dilution avec pavé tactile
En savoir plus