Imprimer
Gants résistants aux produits chimiques, North Silver Shield® / 4H®
Fournisseur: NEW PIG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
WPL262-XL WPL262-L WPL262-M
NEWPWPL262-XLEA 18.3 EUR
NEWPWPL262-XL NEWPWPL262-L NEWPWPL262-M
Gants résistants aux produits chimiques, North Silver Shield® / 4H®
Gants
Ces gants légers en laminé Norfoil® offrent une protection légère contre les produits chimiques corrosifs. Ils résistent à la perméation et à la pénétration des liquides les plus dangereux comme les aromatiques, les cétones, les alcools, les esters et les solvants chlorés et aliphatiques.
  • La conception ambidextre les rend idéales pour une utilisation avec un seul gant - un gant peut être jeté si nécessaire sans gaspiller une paire
  • Le gant léger peut être utilisé comme gant intérieur secondaire, permettant au travailleur une protection maximale dans les travaux lourds
  • Le poignet est bien protégé grâce à sa longueur plus longue de 400 mm
  • Ne contient pas de latex ni d'accélérateurs chimiques, ce qui minimise le risque de réactions allergiques
Les industries et applications typiques comprennent la chimie, le nettoyage industriel, la médecine et la pharmacie, les laboratoires et les applications d'urgence où il n'est pas clair avec quel produit chimique l'utilisateur peut entrer en contact.
Poids : 23 g
Certifications:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention:
Commander maintenant