Imprimer
Titrimètres coulométriques, Karl Fischer, TitroLine® 7500 KF Trace
Fournisseur: SI Analytics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
285220860 285220870 285220880 285220890 285227800 285227810
661-0141EA 7990 EUR
661-0141 661-0142 661-0143 661-0144 661-0290 662-2540
Titrimètres coulométriques, Karl Fischer, TitroLine® 7500 KF Trace
Titrateurs
Ces instruments très compacts et faciles d'emploi sont parfaits pour la détermination coulométrique de la teneur en eau selon Karl Fischer dans des contenus à faible teneur en eau, ainsi que pour la détermination de l'indice de brome. Ils sont adaptés aux petits volumes d'échantillons liquides ou gazeux et peuvent être utilisés pour le contrôle qualité dans l'industrie chimique, pétrochimique, ainsi que les industries pharmaceutiques et alimentaires.
  • Écran couleur lumineux permettant la lecture avec courbe de titrage en ligne
  • Méthodes standard destinées à différentes applications (valeur à blanc, par exemple)
  • Chaque instrument comprend trois ports USB et deux ports RS232 pour l'expansion et la connexion de dispositifs
  • Stockage des résultats aux formats PDF et CSV
  • Pompe pour solvants incluse dans les modules 2 et 4
Informations de livraison: Toutes les unités sont livrées avec clavier, barre de fixation TZ 1748 et bride de fixation TZ 1749, alimentation électrique, électrode KF 1150 et set de démarrage TZ 1789 avec tamis moléculaire, laine de verre et jeu de seringues avec aiguilles.
Le Module 1 comprend en outre: agitateur magnétique TM 235, récipient de titrage TZ 1751 et électrode génératrice TZ 1752 sans diaphragme.
Le Module 2 comprend en outre: support de titrage KF (pompe et agitateur) TM 235 KF avec flacons pour déchets (1 l en verre transparent), pour solvant (1 l) et d'humidité (100 ml) avec tous les tubes, récipient de titrage TZ 1754 et électrode génératrice TZ 1752 sans diaphragme.
Le Module 3 comprend en outre: agitateur magnétique TM 235, récipient de titrage TZ 1751 et électrode génératrice TZ 1753 avec diaphragme.
Le Module 4 comprend en outre: support de titrage KF (pompe et agitateur) TM 235 KF avec flacons pour déchets (1 l en verre transparent), pour solvant (1 l) et d'humidité (100 ml) avec tous les tubes, récipient de titrage TZ 1754 et électrode génératrice TZ 1753 avec diaphragme.