Exciting changes are coming soon—your Punchout account will be redirected and migrated to a new platform on June 16 to enhance your experience! If your company requires our new web certificate and IP address, these can be found here at the very bottom of the page under ‘B2B Avantorsciences.com and Wardsci.com punchout IP and certificates’.
Congélateurs de boulangerie, à air forcé, ProfiLine, BGPv
CongélateursCongélateurs de laboratoire/universels
Les congélateurs de boulangerie à air forcé Euronorm sont conçus pour le stockage de haute qualité des produits en boulangerie, comme les préformes de pâte, grâce au système d'air forcé qui maintient la température constante dans tout l'intérieur.
Revêtement intérieur en acier inoxydable de grade 304 avec glissières à plateaux réglables en forme de L
Système de commande électronique ProfiLine avec affichage numérique
Le contact d'alarme hors tension se connecte aux systèmes d'alarme centraux
La porte à fermeture automatique reste ouverte à 90° et se ferme à moins de 75°
Le système de dégivrage automatique par gaz chauds est très économe en énergie et permet de ne jamais geler les appareils
Les alarmes visuelles et sonores de la porte et de la température assurent une sécurité maximale
Le verrou intégré est extrêmement robuste et protège contre les accès non autorisés
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.