Imprimer
Épurateur série K-415
Fournisseur: BUCHI
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
114152331 114152320 114152330 114152341
701-0238EA 7500 EUR
701-0238 701-0236 701-0237 701-0239
Épurateur série K-415
Dispositifs de distillation Systèmes épurateurs
Système modulaire, évolutif, pour l'épuration des vapeurs dangereuses des processus de distillation et de digestion. Le système est proposé en plusieurs versions pour s'adapter aux exigences de l'utilisateur.
DuoScrub: Modèle basique à deux étapes de nettoyage avec un récipient de neutralisation et un récipient d'absorption reliés à une pompe d'aspiration puissante (140 W, jusqu'à 32 l/min.).
TripleScrub and TripleScrubECO: Modèle à trois phases avec étape de pré-condensationdes fumées, étape de neutralisation de fumées acides ou alcalines et étape de adsorption desEn savoir plus