Imprimer
Gants résistants au froid, ActivArmr® Winter Monkey Grip® 23-173 / 23-191 / 23-193
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
23-193/10 23-173/10 23-191/10 23-173/11 23-191/11 23-193/11
ANSE23-193/10EA 18.1 EUR
ANSE23-193/10 ANSE23-173/10 ANSE23-191/10 ANSE23-173/11 ANSE23-191/11 ANSE23-193/11
Gants résistants au froid, ActivArmr® Winter Monkey Grip® 23-173 / 23-191 / 23-193
Gants
Ces gants en jersey de coton avec revêtement complet en PVC maintiennent les mains au chaud, au sec et protégées contre l'abrasion.
  • Le revêtement en PVC est imperméable à l'huile et la graisse
  • Le revêtement en PVC reste souple à basse température
  • Excellente préhension
  • Propriétés antistatiques, conformément à la norme EN 1149
Parfaits pour la manipulation d'objets huileux ou gras, et pour la manipulation de produits chimiques dans les environnements froids. Conviennent également au transport d'huile en hiver ainsi qu'à l'entretien des chambres de refroidissement et des entrepôts frigorifiques.
Certifications: 23-173: EN 511 (011), EN 388:2016 (3241B), Cat. II
23-191/23-193: EN 511 (111), EN 388:2016 (3121B), Cat. II