Imprimer
Stoppers for standard ground joints, octogonal, HDPE
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42990007 42990010 42990012 42990014 42990019 42990024 42990029 42990034 42990045
HECH42990007EA 1.4 EUR
HECH42990007 HECH42990010 HECH42990012 HECH42990014 HECH42990019 HECH42990024 HECH42990029 HECH42990034 HECH42990045
Stoppers for standard ground joints, octogonal, HDPE
Bouchons Bouchons en plastique
High-density polyethylene.
  • Acid and alkali resistant
  • Octogonal