Imprimer
Gants pour le traitement alimentaire, nitrile, VersaTouch™
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
92-205/6.5-7 92-205/7.5-8 92-205/8.5-9 92-205/9.5-10 92-210/6.5-7 92-210/7.5-8 92-205/10.5-11 92-200/10.5-11
112-2736EA 49.1 EUR
112-2736 112-2737 112-2738 112-2739 112-2740 112-2741 ANSE92-205/10.5-11 112-6294
Gants pour le traitement alimentaire, nitrile, VersaTouch™
Gants
Ces gants fins en nitrile sont approuvés pour le contact alimentaire et conviennent idéalement à la manipulation de tous les aliments gras.
  • Non stériles, non poudrés
  • Les bouts des droits texturés procurent un grand confort et une bonne dextérité pour une manipulation précise et sensible
  • Les manchettes renforcées empêchent les liquides de couler sur le bras ou le poignet
  • Sans latex : aucun risque d'allergies de type 1
Ils sont généralement utilisés pour la préparation des repas, le traitement des fruits, des légumes et des produits laitiers, la distribution alimentaire et la restauration.
Colour: White or blue
Length: 240 mm
Thickness: 0,075 mm
EN 374, Cat. III, AQL 1,5
Food contact approved
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, cat. III, AQL 1,5
Approuvés pour le contact alimentaire