Imprimer
Lunettes de sécurité, Rush
Fournisseur: Bollé Safety
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
RUSHDPI RUSHPSF RUSHPSI
111-0957EA 16.8 EUR
111-0957 111-0956 111-0955
Lunettes de sécurité, Rush
Lunettes
Le modèle RUSH, léger, avec vision à 360°, offre une qualité optique parfaite, un confort optimal et un design moderne.
  • Protection supérieure
  • Pont antidérapant réglable
  • Branches anti-glisse
Disponibles avec la technologie Twilight : ESP avec double revêtement anti-buée (sur les deux faces des verres) pour empêcher la formation de buée dans les conditions les plus difficiles. Conçues pour une utilisation dans les zones à faible luminosité, les lunettes améliorent le contraste. Par ailleurs, leur faible taux de transmission de la lumière est parfait pour l'extérieur, en particulier en début ou en fin de journée. La technologie B-Twilight filtre 76% de la lumière bleue.
Poids : 25 g
Weight: 25 g
EN 170, EN 166 FT
Certifications: EN 170, EN 166 FT