Imprimer
Lunettes de sécurité, SP1000™
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1028640 1028643 1028644
111-2161EA 21.13 EUR
111-2161 111-2162 111-2163
Lunettes de sécurité, SP1000™
Lunettes
Ces lunettes double écran offrent une protection efficace contre les chocs, le vent, les poussières et débris en suspension dans l'air. Spécialement adaptées aux environnements de travail sales et poussiéreux, tels que les environnements impliquant le broyage, le déchiquetage, le rabotage et le ponçage.
  • Barrette nasale souple et flexible
  • Couvre-face doux de grande qualité et embouts rembourrés
  • Serre-tête hautement résistant aux flammes et réglable
  • Design enveloppant base 8 à double verre
  • Aération indirecte haut et bas et traitement double Dura-streme anti-buée/anti-rayures
Certifications: EN 166