Imprimer
Électrodes de conductivité
Fournisseur: KNICK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ZU6985 SE204 SE202
663-2111EA 1010 EUR
663-2111 665-0297 665-0295
Électrodes de conductivité
Électrodes Électrodes de conductivité
SE 202 : capteur à 2 électrodes avec sonde de température intégrée (NTC 30 kOhm) et cuve à circulation.
SE 204 : capteur à 4 électrodes avec sonde de température intégrée (NTC 30 kOhm).
SE 615 MS : capteur numérique à 2 électrodes avec sonde de température intégrée (NTC 30 kOhm) et connexion Memosens (comprenant un adaptateur ZU0939).
ZU 6985 : capteur à 4 électrodes avec sonde de température PT1000 à réaction rapide et tube KPG®.