Le tapis Ergomat® Nitril Conductive est fabriqué à partir de pur caoutchouc nitrile et est conçu pour améliorer le confort tout en réduisant les risques de chute, les douleurs physiques, les problèmes de qualité et les congés maladies. Il est idéal pour une utilisation dans l'industrie électronique ou pour les zones où le contrôle statique est essentiel en raison d'équipements très sensibles.
- Cônes sur la surface supérieure
- Exceptionnelles propriétés de propreté anti-bactérienne
- L'exposition aux produits chimiques n'affecte pas l'état du tapis ; il ne se courbe pas, ne gonfle pas et ne se distend pas.
- Les bords biseautés empêchent le tapis de se courber, évitant ainsi les risques de chute
- Matières premières vierges pour une durabilité garantie et des avantages ergonomiques
- Sans silicone ni latex
Utilisables en salles blanches de classe ISO 5 (100).
Couleur : noir
Certifications: Conformes aux normes EN ISO/USDA/CFIA