En verre borosilicaté 3.3 ambrée DURAN® sans bouchon ni bague anti-goutte.
- Easy-to-read scale and large labelling field for easy marking, in fired-on, highly durable white ceramic
- Special thread means opening takes less than a turn
- Service temperature limit of standard blue closure and pouring ring (must be ordered separately): 140 °C
- Glass Type I according to USP, EP and JP
- Amber glass meets USP 671 and Eur. Ph. 3.2.1. for protection against UV light
Rond, avec graduation et filetage GLS 80 spécialement conçu. Mécanisme de fermeture rapide facilitant l'ouverture et la fermeture du flacon. Le large diamètre de 80 mm du col facilite le remplissage et le prélèvement de poudres et de substances visqueuses. Il est possible d'utiliser des cuillères, des spatules et des pincettes pour manipuler les substances facilement et en toute sécurité. Le large orifice peut même accueillir de grands entonnoirs pour un travail sûr et simple à la fois. Ambré pour protéger les matériaux sensibles à la lumière. Protection UV jusqu'à une longueur d'onde d'environ 500 nm. Le traitement externe du verre brun n'affecte pas les caractéristiques interne du verre DURAN®.
With printed retrace code (batch identification).
Informations de commande: Screw caps and pouring rings can be ordered separately.