Imprimer
Flacons de laboratoire, col large, transparents, avec filetage GLS 80®, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1178392 1178424 1178425 1178426 1178427 1178428 218606904 218603607
215-3094EA 213 EUR
215-3094 215-3095 215-3096 215-3097 215-3098 215-3099 215-2849 215-2957
Flacons de laboratoire, col large, transparents, avec filetage GLS 80®, DURAN®
Flacons Flacons en verre
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN® sans bouchon ni bague anti-goutte.
  • Easy-to-read scale and large labelling field for easy marking, in fired-on, highly durable white ceramic
  • Very good chemical resistance, high temperature resistance
  • Special thread means opening takes less than a turn
  • Service temperature limit of standard blue closure and pouring ring (must be ordered separately): 140 °C
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Rond, avec graduation et filetage GLS 80 spécialement conçu. Mécanisme de fermeture rapide facilitant l'ouverture et la fermeture du flacon. Le large diamètre de 80 mm du col facilite le remplissage et le prélèvement de poudres et de substances visqueuses. Il est possible d'utiliser des cuillères, des spatules et des pincettes pour manipuler les substances facilement et en toute sécurité. Le large orifice peut même accueillir de grands entonnoirs pour un travail sûr et simple à la fois.
Avec code de traçabilité imprimé (identification par lots).
Informations de commande: Screw caps and pouring rings can be ordered separately.