Imprimer
Cylinders, glass, low form, with spout
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
44401060 44401066 44401072 44401012 44401018 44401024 44401030 44401036 44401042 44401048 44401006
HECH44401060EA 49.8 EUR
HECH44401060 HECH44401066 HECH44401072 HECH44401012 HECH44401018 HECH44401024 HECH44401030 HECH44401036 HECH44401042 HECH44401048 HECH44401006
Cylinders, glass, low form, with spout
Éprouvettes Éprouvettes de stockage
Cylinders, low form, glass, with circular base and spout.
  • Without graduations
  • For DIN EN ISO 4788