Imprimer
Tubes de collecte de sang avec anticoagulant EDTA, sous vide, Vacutest®
Fournisseur: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13030 13125 135400 13560 13040 13001 13005 13505 13060 135100 135300 13010 13510
720-2742EA 258 EUR
720-2742 KIMA13125 720-2745 720-2770 720-2743 720-2765 720-2766 720-2768 720-2767 KIMA135100 KIMA135300 KIMA13010 KIMA13510
Tubes de collecte de sang avec anticoagulant EDTA, sous vide, Vacutest®
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de sang
Ces tubes sont fabriqués en polyéthylène téréphtalate (PET) résistant aux contraintes mécaniques, à la centrifugation, aux bris pendant les procédures d'utilisation et en cas d'incident fortuit. Le PET transparent permet l'inspection visuelle du sang, et autres liquides biologiques collectés. Les étiquettes sont fabriquées à partir de papier adhésif pour applications médicales (40×20 mm) imprimé en trois couleurs.
  • Disponibles en trois tailles
  • Couleurs du système de fermeture conformes aux normes ISO 6710 et EN 14820 pour l'identification des tubes
  • Durée de vie de 18 mois
Le système de fermeture se compose d'un bouchon en caoutchouc perçable, et d'un capuchon en polyéthylène de butyle. Le bouchon présente un creux à l'endroit à percer, ce qui protège l'utilisateur d'un possible contact. Le bouchon de sécurité protège contre l'aérosol et les projections, et empêche tout contact entre l'utilisateur et le bouchon en caoutchouc perçable, ce qui permet facilite le recapuchonage du tube à essai.