Imprimer
Blood collection tubes with gel and lithium heparin anticoagulant, vacuum, Vacutest®
Fournisseur: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
12010 12030 12570 12550 12020 12057 12005
720-2737EA 53.2 EUR
720-2737 KIMA12030 720-2740 720-2739 KIMA12020 720-2764 KIMA12005
Blood collection tubes with gel and lithium heparin anticoagulant, vacuum, Vacutest®
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de sang
En PET transparent.
  • Disponibles en trois tailles
  • Couleurs du système de fermeture conformes aux normes ISO 6710 et EN 14820 pour l'identification des tubes
  • Durée de vie de 18 mois
Ces tubes sont fabriqués en polyéthylène téréphtalate (PET) résistant aux contraintes mécaniques, à la centrifugation, aux bris pendant les procédures d'utilisation et en cas d'incident fortuit. Le PET transparent permet l'inspection visuelle du sang, et autres liquides biologiques collectés. Les étiquettes sont fabriquées à partir de papier adhésif pour applications médicales (40×20 mm) imprimé en trois couleurs.
Le système de fermeture se compose d'un bouchon en caoutchouc perçable, et d'un capuchon en polyéthylène de butyle. Le bouchon présente un creux à l'endroit à percer, ce qui protège l'utilisateur d'un possible contact. Le bouchon de sécurité protège contre l'aérosol et les projections, et empêche tout contact entre l'utilisateur et le bouchon en caoutchouc perçable, ce qui permet facilite le recapuchonage du tube à essai.