Imprimer
Tubes de collecte de sang avec gel et activateur de coagulation, sous vide, Vacutest®
Fournisseur: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10174 10020 10118 10176 10214 10060 10138 10178
720-2726EA 42.8 EUR
720-2726 720-2722 720-2724 720-2727 720-2729 720-2723 720-2725 720-2728
Tubes de collecte de sang avec gel et activateur de coagulation, sous vide, Vacutest®
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de sang
Ces tubes sont fabriqués en polyéthylène téréphtalate (PET) résistant aux contraintes mécaniques, à la centrifugation, aux bris pendant les procédures d'utilisation et en cas d'incident fortuit. Le PET transparent permet l'inspection visuelle du sang, et autres liquides biologiques collectés. Les étiquettes sont fabriquées à partir de papier adhésif pour applications médicales (40×20 mm) imprimé en trois couleurs.
  • Disponibles en trois tailles
  • Couleurs du système de fermeture conformes aux normes ISO 6710 et EN 14820 pour l'identification des tubes
  • Durée de vie de 18 mois
Le système de fermeture se compose d'un bouchon en caoutchouc perçable, et d'un capuchon en polyéthylène de butyle. Le bouchon présente un creux à l'endroit à percer, ce qui protège l'utilisateur d'un possible contact. Le bouchon de sécurité protège contre l'aérosol et les projections, et empêche tout contact entre l'utilisateur et le bouchon en caoutchouc perçable, ce qui permet facilite le recapuchonage du tube à essai.