Imprimer
Tubes de collecte de sang avec activateur de coagulation, sous vide, Vacutest®
Fournisseur: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11020 11030 11002 11010 11005
720-2734EA 33.5 EUR
720-2734 720-2735 720-2730 720-2731 720-2763
Tubes de collecte de sang avec activateur de coagulation, sous vide, Vacutest®
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de sang
Ces tubes sont fabriqués en polyéthylène téréphtalate (PET) résistant aux contraintes mécaniques, à la centrifugation, aux bris pendant les procédures d'utilisation et en cas d'incident fortuit. Le PET transparent permet l'inspection visuelle du sang, et autres liquides biologiques collectés. Les étiquettes sont fabriquées à partir de papier adhésif pour applications médicales (40×20 mm) imprimé en trois couleurs.
  • Disponibles en trois tailles
  • Couleurs du système de fermeture conformes aux normes ISO 6710 et EN 14820 pour l'identification des tubes
  • Durée de vie de 18 mois
Le système de fermeture se compose d'un bouchon en caoutchouc perçable, et d'un capuchon en polyéthylène de butyle. Le bouchon présente un creux à l'endroit à percer, ce qui protège l'utilisateur d'un possible contact. Le bouchon de sécurité protège contre l'aérosol et les projections, et empêche tout contact entre l'utilisateur et le bouchon en caoutchouc perçable, ce qui permet facilite le recapuchonage du tube à essai.